Imprimer
2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470925-1G OR470925-250MG
APOSOR470925-1GEA 916 EUR
APOSOR470925-1G APOSOR470925-250MG
2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₀BNO₂
MW: 245.125 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18733626
Numéro CAS: 2098215-65-5