Imprimer
3-(Boc-amino)-2-butanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470923-1G OR470923-250MG
APOSOR470923-1GEA 1940 EUR
APOSOR470923-1G APOSOR470923-250MG
3-(Boc-amino)-2-butanol
3-(Boc-amino)-2-butanol
Formule: C₉H₁₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20232888
Numéro CAS: 752135-63-0