Imprimer
Methyl 1-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470911-1G OR470911-250MG
APOSOR470911-1GEA 1730 EUR
APOSOR470911-1G APOSOR470911-250MG
Methyl 1-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Methyl 1-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₉NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15071869
Numéro CAS: 122019-53-8