Imprimer
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470889-1G OR470889-250MG
APOSOR470889-1GEA 0 EUR
APOSOR470889-1G APOSOR470889-250MG
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carbonitrile
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carbonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257989
Numéro CAS: 875293-89-3