Imprimer
3-Phenylpyrazin-2(1H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470876-5G OR470876-1G
APOSOR470876-5GEA 804 EUR
APOSOR470876-5G APOSOR470876-1G
3-Phenylpyrazin-2(1H)-one
3-Phenylpyrazin-2(1H)-one
Formule: C₁₀H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24394632
Numéro CAS: 2882-18-0