Imprimer
2-(Benzylamino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470843-5G OR470843-1G
APOSOR470843-5GEA 804 EUR
APOSOR470843-5G APOSOR470843-1G
2-(Benzylamino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
2-(Benzylamino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Formule: C₁₂H₁₇NO₃
MW: 223.268 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27935371
Numéro CAS: 14598-96-0