Imprimer
N-Isobutylcyclopropanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470797-1G OR470797-5G
APOSOR470797-1GEA 397 EUR
APOSOR470797-1G APOSOR470797-5G
N-Isobutylcyclopropanamine
N-Isobutylcyclopropanamine
Formule: C₇H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09047821
Numéro CAS: 215523-02-7