Imprimer
2-(Methoxymethyl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470757-5G OR470757-1G
APOSOR470757-5GEA 325 EUR
APOSOR470757-5G APOSOR470757-1G
2-(Methoxymethyl)phenol
2-(Methoxymethyl)phenol
Formule: C₈H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14680991
Numéro CAS: 5635-98-3