Imprimer
3-Hydrazinyl-2-methylpyridine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470719-5G OR470719-1G
APOSOR470719-5GEA 1020 EUR
APOSOR470719-5G APOSOR470719-1G
3-Hydrazinyl-2-methylpyridine dihydrochloride
3-Hydrazinyl-2-methylpyridine dihydrochloride
Formule: C₆H₉N₃·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26937550
Numéro CAS: 1803601-87-7