Imprimer
4-(Dibenzylamino)butanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470669-5G OR470669-1G
APOSOR470669-5GEA 499 EUR
APOSOR470669-5G APOSOR470669-1G
4-(Dibenzylamino)butanoic acid
4-(Dibenzylamino)butanoic acid
Formule: C₁₈H₂₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00889235
Numéro CAS: 106518-44-9