Imprimer
Ethyl 4-Bromo-1-naphthoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470636-25G OR470636-5G
APOSOR470636-25GEA 1120 EUR
APOSOR470636-25G APOSOR470636-5G
Ethyl 4-Bromo-1-naphthoate
Ethyl 4-Bromo-1-naphthoate
Formule: C₁₃H₁₁BrO₂
MW: 279.129 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16038781
Numéro CAS: 51934-43-1