Imprimer
4-(Diethoxymethyl)-1-methylpiperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470629-1G OR470629-5G
APOSOR470629-1GEA 194 EUR
APOSOR470629-1G APOSOR470629-5G
4-(Diethoxymethyl)-1-methylpiperidine
4-(Diethoxymethyl)-1-methylpiperidine
Formule: C₁₁H₂₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11554476
Numéro CAS: 1427475-31-7