Imprimer
2-(4-Thiazolyl)acetic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470621-1G OR470621-5G
APOSOR470621-1GEA 306 EUR
APOSOR470621-1G APOSOR470621-5G
2-(4-Thiazolyl)acetic acid hydrochloride
2-(4-Thiazolyl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₅H₅NO₂S·ClH
MW: 179.625 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16295329
Numéro CAS: 1225286-62-3