Imprimer
3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR470619-5G OR470619-10G OR470619-1G OR470619-25G
APOSOR470619-5GEA 0 EUR
APOSOR470619-5G APOSOR470619-10G APOSOR470619-1G APOSOR470619-25G
3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol
Formule: C₈H₇NO
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00168870
Numéro CAS: 29768-03-4