Imprimer
N-(3-Indolylmethyl)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470605-1G OR470605-5G
APOSOR470605-1GEA 306 EUR
APOSOR470605-1G APOSOR470605-5G
N-(3-Indolylmethyl)benzylamine
N-(3-Indolylmethyl)benzylamine
Formule: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236.312 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17430949
Numéro CAS: 57506-64-6