Imprimer
tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470585-1G OR470585-5G
APOSOR470585-1GEA 397 EUR
APOSOR470585-1G APOSOR470585-5G
tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
Formule: C₁₆H₂₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22683325
Numéro CAS: 5105-79-3