Imprimer
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470576-1G OR470576-250MG OR470576-5G
APOSOR470576-1GEA 601 EUR
APOSOR470576-1G APOSOR470576-250MG APOSOR470576-5G
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Formule: C₇H₈O₃S
Point de fusion: 46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22682797
Numéro CAS: 77133-25-6