Imprimer
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470571-1G OR470571-5G
APOSOR470571-1GEA 205 EUR
APOSOR470571-1G APOSOR470571-5G
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
Formule: C₁₅H₂₅NOSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22682786
Numéro CAS: 1418117-84-6