Imprimer
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470569-1G OR470569-5G
APOSOR470569-1GEA 205 EUR
APOSOR470569-1G APOSOR470569-5G
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
N,4-Dimethyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]benzenesulphonamide
Formule: C₁₇H₂₃NO₂SSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22682803
Numéro CAS: 1251740-03-0