Imprimer
3-(3-Piperidyl)-1-propanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470567-5G OR470567-1G
APOSOR470567-5GEA 2350 EUR
APOSOR470567-5G APOSOR470567-1G
3-(3-Piperidyl)-1-propanol
3-(3-Piperidyl)-1-propanol
Formule: C₈H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06408777
Numéro CAS: 25175-58-0