Imprimer
3-(3-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Pyridin-3-yl)prop-2-yn-1-ol
OR470565-5G OR470565-10G OR470565-1G
APOSOR470565-5GEA 393 EUR
APOSOR470565-5G APOSOR470565-10G APOSOR470565-1G
3-(3-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(3-Pyridyl)-2-propyn-1-ol
Formule: C₈H₇NO
Point de fusion: 97…100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00168869
Numéro CAS: 61266-33-9