Imprimer
4-(5-Nitrobenzimidazol-2-yl)aniline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470547-1G OR470547-5G
APOSOR470547-1GEA 306 EUR
APOSOR470547-1G APOSOR470547-5G
4-(5-Nitrobenzimidazol-2-yl)aniline hydrochloride
4-(5-Nitrobenzimidazol-2-yl)aniline hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₀N₄O₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22423151
Numéro CAS: 1385694-71-2