Imprimer
Pentanimidamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470546-1G OR470546-5G
APOSOR470546-1GEA 357 EUR
APOSOR470546-1G APOSOR470546-5G
Pentanimidamide
Pentanimidamide
Formule: C₅H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663348
Numéro CAS: 109-51-3