Imprimer
Methyl 4-Aminopiperidine-4-carboxylate dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470509-1G OR470509-5G
APOSOR470509-1GEA 397 EUR
APOSOR470509-1G APOSOR470509-5G
Methyl 4-Aminopiperidine-4-carboxylate dihydrochloride
Methyl 4-Aminopiperidine-4-carboxylate dihydrochloride
Formule: C₇H₁₄N₂O₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998913
Numéro CAS: 161315-19-1