Imprimer
6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470478-1G OR470478-250MG
APOSOR470478-1GEA 411 EUR
APOSOR470478-1G APOSOR470478-250MG
6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11101030
Numéro CAS: 334022-87-6