Imprimer
3-(4-Bromophenyl)cyclobutanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470452-1G OR470452-250MG
APOSOR470452-1GEA 561 EUR
APOSOR470452-1G APOSOR470452-250MG
3-(4-Bromophenyl)cyclobutanol
3-(4-Bromophenyl)cyclobutanol
Formule: C₁₀H₁₁BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12152571
Numéro CAS: 1183047-51-9