Imprimer
5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470373-1G OR470373-5G
APOSOR470373-1GEA 408 EUR
APOSOR470373-1G APOSOR470373-5G
5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(3-Nitrophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Formule: C₁₁H₇NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410197
Numéro CAS: 38401-73-9