Imprimer
4-(Aminomethyl)-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470361-1G OR470361-5G
APOSOR470361-1GEA 499 EUR
APOSOR470361-1G APOSOR470361-5G
4-(Aminomethyl)-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanol
4-(Aminomethyl)-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanol
Formule: C₁₃H₁₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410569
Numéro CAS: 887978-40-7