Imprimer
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470358-1G OR470358-5G
APOSOR470358-1GEA 448 EUR
APOSOR470358-1G APOSOR470358-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-bromophenyl)propane
Formule: C₁₄H₁₉Br₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410623
Numéro CAS: 924817-79-8