5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470337-1G
OR470337-5G
APOSOR470337-1GEA
591
EUR
APOSOR470337-1G
APOSOR470337-5G
5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
5-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formule:
C₁₄H₁₃NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06410253 Numéro CAS: 887973-87-7 |