Imprimer
2-Chloro-6-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470322-1G OR470322-5G
APOSOR470322-1GEA 245 EUR
APOSOR470322-1G APOSOR470322-5G
2-Chloro-6-(methylsulphonamido)benzoic acid
2-Chloro-6-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formule: C₈H₈ClNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18872325
Numéro CAS: 1314406-45-5