Imprimer
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470313-1G OR470313-5G
APOSOR470313-1GEA 245 EUR
APOSOR470313-1G APOSOR470313-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-methylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09937124
Numéro CAS: 1016817-12-1