Imprimer
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470310-1G OR470310-5G
APOSOR470310-1GEA 275 EUR
APOSOR470310-1G APOSOR470310-5G
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-thiophenecarboxylic acid
Formule: C₉H₉NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09047601
Numéro CAS: 926273-18-9