Imprimer
5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470304-1G OR470304-5G
APOSOR470304-1GEA 245 EUR
APOSOR470304-1G APOSOR470304-5G
5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02767110
Numéro CAS: 401462-74-6