Imprimer
Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470295-25G OR470295-5G
APOSOR470295-25GEA 1400 EUR
APOSOR470295-25G APOSOR470295-5G
Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230.262 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11857953
Numéro CAS: 865998-45-4