Imprimer
Methyl 3-Chloro-4-piperazinobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470292-5G OR470292-1G
APOSOR470292-5GEA 804 EUR
APOSOR470292-5G APOSOR470292-1G
Methyl 3-Chloro-4-piperazinobenzoate
Methyl 3-Chloro-4-piperazinobenzoate
Formule: C₁₂H₁₅ClN₂O₂
MW: 254.713 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442776
Numéro CAS: 234082-16-7