Imprimer
Ethyl 3-(1,4-Benzodioxan-2-yl)-3-oxopropanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR470283-5GEA 1120 EUR
APOSOR470283-5G
Ethyl 3-(1,4-Benzodioxan-2-yl)-3-oxopropanoate
Ethyl 3-(1,4-Benzodioxan-2-yl)-3-oxopropanoate
Formule: C₁₃H₁₄O₅
MW: 250,247 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07370064
Numéro CAS: 889955-17-3