Imprimer
3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470279-1G OR470279-5G
APOSOR470279-1GEA 205 EUR
APOSOR470279-1G APOSOR470279-5G
3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164.247 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09802327
Numéro CAS: 938459-12-2