Imprimer
2-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-propylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470263-1G OR470263-5G
APOSOR470263-1GEA 256 EUR
APOSOR470263-1G APOSOR470263-5G
2-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-propylamine
2-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-propylamine
Formule: C₉H₁₄N₂
MW: 150.221 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12153944
Numéro CAS: 62398-35-0