Imprimer
2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470262-1G OR470262-5G OR470262-250MG
APOSOR470262-1GEA 161 EUR
APOSOR470262-1G APOSOR470262-5G APOSOR470262-250MG
2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine
2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine
Formule: C₉H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09971213
Numéro CAS: 343270-47-3