Imprimer
1-Boc-5-bromo-6-methyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470256-1G OR470256-5G
APOSOR470256-1GEA 397 EUR
APOSOR470256-1G APOSOR470256-5G
1-Boc-5-bromo-6-methyl-1H-indazole
1-Boc-5-bromo-6-methyl-1H-indazole
Formule: C₁₃H₁₅BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16628189
Numéro CAS: 1305320-67-5