(R)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR470217-1G
OR470217-5G
APOSOR470217-1GEA
0
EUR
APOSOR470217-1G
APOSOR470217-5G
(R)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
(R)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Formule:
C₇H₁₄N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18651719 Numéro CAS: 1315054-87-5 |