Imprimer
(S)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470215-1G OR470215-5G
APOSOR470215-1GEA 306 EUR
APOSOR470215-1G APOSOR470215-5G
(S)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
(S)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₄N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14697611
Numéro CAS: 1305322-88-6