Imprimer
Methyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470209-1G OR470209-5G
APOSOR470209-1GEA 194 EUR
APOSOR470209-1G APOSOR470209-5G
Methyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylate
Methyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651717
Numéro CAS: 1272756-08-7