Imprimer
5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470201-1G OR470201-5G
APOSOR470201-1GEA 306 EUR
APOSOR470201-1G APOSOR470201-5G
5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)isoxazole
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07383033
Numéro CAS: 501902-15-4