Imprimer
2-(4-Nitrophenyl)imidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Nitrophenyl)-1H-imidazole
OR470195-1G OR470195-5G
APOSOR470195-1GEA 306 EUR
APOSOR470195-1G APOSOR470195-5G
2-(4-Nitrophenyl)imidazole
2-(4-Nitrophenyl)imidazole
Formule: C₉H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08668825
Numéro CAS: 1614-06-8