Imprimer
3-(2-Imidazolyl)aniline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470194-1G OR470194-5G
APOSOR470194-1GEA 397 EUR
APOSOR470194-1G APOSOR470194-5G
3-(2-Imidazolyl)aniline hydrochloride
3-(2-Imidazolyl)aniline hydrochloride
Formule: C₉H₉N₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03206691
Numéro CAS: 1261269-04-8