Imprimer
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470178-1G OR470178-5G
APOSOR470178-1GEA 459 EUR
APOSOR470178-1G APOSOR470178-5G
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
Formule: C₁₇H₂₃ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651695
Numéro CAS: 807316-60-5