Imprimer
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470162-25G OR470162-5G
APOSOR470162-25GEA 713 EUR
APOSOR470162-25G APOSOR470162-5G
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
Formule: C₉H₉NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071041
Numéro CAS: 43111-34-8