Imprimer
4-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470159-1G OR470159-5G
APOSOR470159-1GEA 306 EUR
APOSOR470159-1G APOSOR470159-5G
4-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
4-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071035
Numéro CAS: 1256633-40-5